Principaux documents
L422185
METHYL 4-[3-(2-FUROYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-2-YL]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.383
Numéro MDL:
Autres remarques