Documents
L421375
3-((5Z)-5-{[3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.58
Numéro MDL:
Autres remarques