Principaux documents
L421227
4-AMINO-N-BENZYL-3-ETHYL-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15N3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.412
Numéro MDL:
Autres remarques