L420905
2,6-DIMETHYL-4-[(Z)-(6-METHYL-3,7-DIOXO-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZIN-2(3H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.391
Numéro MDL:
Autres remarques