Principaux documents
L420891
3-[(Z)-(6-METHYL-3,7-DIOXO-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZIN-2(3H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.337
Numéro MDL:
Autres remarques