Principaux documents
L420263
ETHYL 2-{3-(4-BUTOXYBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2-[4-(PENTYLOXY)PHENYL]-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL}-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H38N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
606.744
Numéro MDL:
Autres remarques