Principaux documents
L420069
2-METHOXYETHYL (2E)-7-METHYL-3-OXO-2-[(2E)-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.582
Numéro MDL:
Autres remarques