Principaux documents
L419982
2-METHOXYETHYL (2E)-2-(4-ISOPROPYLBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H26N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.625
Numéro MDL:
Autres remarques