Principaux documents
L419702
2-[(3Z)-3-(3-OCTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]-N-(2-PHENYLETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H33N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
535.733
Numéro MDL:
Autres remarques