L419303
4-[4-(ALLYLOXY)-3-METHYLBENZOYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H29FN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.541
Numéro MDL:
Autres remarques