Principaux documents
L418846
2-{[3-CYANO-6-(4-METHOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL]SULFANYL}-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16F3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.451
Numéro MDL:
Autres remarques