Key Documents
L418560
2-METHYLBENZALDEHYDE [3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.449
Numéro MDL:
Autres remarques