Principaux documents
L418544
2-((E)-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONO}METHYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.432
Numéro MDL:
Autres remarques