Documents
L418145
4-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE [3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.448
Numéro MDL:
Autres remarques