Principaux documents
L417661
4-(((3-(3-CL-PH)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)-1,3-BENZENEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.798
Numéro MDL:
Autres remarques