Principaux documents
L415731
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(1-NAPHTHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C28H22BrN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.538
Numéro MDL:
37,90 $