Documents
L415618
2-((2-(2-CHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL)THIO)-3-(4-METHOXYPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.921
Numéro MDL:
Autres remarques