Key Documents
L415413
2-{[4-ALLYL-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.487
Numéro MDL:
Autres remarques