Principaux documents
L415111
2-{[4-ALLYL-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.502
Numéro MDL:
Autres remarques