Principaux documents
L414166
2-((4-ALLYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(2-BROMOPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15BrN4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.367
Numéro MDL:
Autres remarques