Documents
L413771
4-ALLYL-3-((3-FLUOROBENZYL)THIO)-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14FN3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.436
Numéro MDL:
Autres remarques