Principaux documents
L413542
3-ETHYL-2-[(3-METHYLBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.539
Numéro MDL:
37,90 $