Documents
L413445
2-[(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-3-ETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18ClFN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.948
Numéro MDL:
Autres remarques