Principaux documents
L413267
N-[5-(ACETYLAMINO)-2-METHOXYPHENYL]-2-[(3-ETHYL-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26N4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.616
Numéro MDL:
Autres remarques