L412910
N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-[(3-ETHYL-5,6-DIMETHYL-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.553
Numéro MDL:
Autres remarques