Principaux documents
L412856
2-[(3-ETHYL-5,6-DIMETHYL-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-MESITYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.58
Numéro MDL:
Autres remarques