Documents
L412732
2-((3-CHLOROBENZYL)THIO)-3-ETHYL-5,6-DIMETHYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17ClN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.919
Numéro MDL:
Autres remarques