Principaux documents
L410551
5-(3-METHOXYPHENYL)-4-(((5-ME-2-FURYL)METHYLENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.368
Numéro MDL:
Autres remarques