Principaux documents
L410411
5-(3-METHOXYPHENYL)-4-{[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.445
Numéro MDL:
Autres remarques