Principaux documents
L409170
2-{[4-AMINO-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,6-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.476
Numéro MDL:
Autres remarques