Principaux documents
L409022
N-(2-METHOXYDIBENZO[B,D]FURAN-3-YL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H23N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.6
Numéro MDL:
Autres remarques