Principaux documents
L408794
2-({[3-(3-ISOPROPOXYPHENYL)-5-SULFANYL-1,2,4-TRIAZOLIDIN-4-YL]AMINO}METHYL)-6-METHOXYPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H26N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.508
Numéro MDL:
Autres remarques