L408581
2-{[4-AMINO-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,6-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.502
Numéro MDL:
Autres remarques