Principaux documents
L407313
2-{[4-(4-BROMOPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-ETHYL-6-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22BrN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.444
Numéro MDL:
Autres remarques