Principaux documents
L406716
4-((4-BROMOBENZYLIDENE)AMINO)-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H10BrN5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.237
Numéro MDL:
37,90 $