L406678
4-[({[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.634
Numéro MDL:
Autres remarques