Documents
L406333
2-{[4-AMINO-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.476
Numéro MDL:
Autres remarques