Principaux documents
L405981
5-(3-ISOPROPOXYPHENYL)-4-{[(E)-(4-PROPOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-1,2,4-TRIAZOLIDIN-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H28N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.547
Numéro MDL:
Autres remarques