Documents
L404764
3-((4-FLUOROBENZYL)THIO)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15FN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.387
Numéro MDL:
Autres remarques