Principaux documents
L404632
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.414
Numéro MDL:
Autres remarques