Principaux documents
L402451
2-ETHOXY-4-[(E)-({[(3,4,5-TRIMETHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H33N3O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
579.612
Numéro MDL:
Autres remarques