Principaux documents
L402389
4-BROMO-2-(2-((2-CHLOROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22BrClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.821
Numéro MDL:
Autres remarques