Principaux documents
L402257
2-((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-ETHOXYBENZYLIDENE}HYDRAZINO)-N-(2-CHLOROPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21Cl2N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.359
Numéro MDL:
Autres remarques