Principaux documents
L401692
4-BROMO-2-{(E)-[(4-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H28BrN3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
650.553
Numéro MDL:
Autres remarques