L401552
ETHYL 2-{[[(2E)-2-({2-[(4-ETHOXYBENZOYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H33N3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
627.722
Numéro MDL:
Autres remarques