Principaux documents
L400866
3,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE N-PHENYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.397
Numéro MDL:
Autres remarques