Principaux documents
L399507
2-ETHOXY-4-[(E)-({OXO[(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H20ClN5O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
549.997
Numéro MDL:
37,90 $