Documents
L398586
4-BR-2-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.348
Numéro MDL:
Autres remarques