Documents
L397733
4-(2-(2-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H25ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.997
Numéro MDL:
Autres remarques