Principaux documents
L397601
N-{2-[(2E)-2-(3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]-2-OXOETHYL}-3,4,5-TRIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.449
Numéro MDL:
Autres remarques